Ditiocarbonato de potasio y O-etilo ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethyl xanthate, Ethylxanthic acid potassium salt
E0194-500G E0194-25G E0194-100G
TCIAE0194-500GEA 205 EUR
TCIAE0194-500G TCIAE0194-25G TCIAE0194-100G
Ditiocarbonato de potasio y O-etilo ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Ditiocarbonato de potasio y O-etilo
Formula: C₃H₅KOS₂
MW: 160,30 g/mol
Pto. de fusión: 210°C
Número MDL: MFCD00004931
Núm. CAS: 140-89-6
EINECS: 205-439-3
Índice Merck: 14,07696
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
alkali to pass test
Chloride max. 0.01%
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Pale red with Molybdenum