16α,17α-Epoxyprogesterone ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
16α-17α-Epoxy-δ4-pregnen-3,20-dione, 16α,17α-Epoxy-4-pregnen-3,20-dione, 16,17-Epoxyprogesterone
E0198-1G
E0198-25G
E0198-5G
TCIAE0198-1GEA
22
EUR
TCIAE0198-1G
TCIAE0198-25G
TCIAE0198-5G
16α,17α-Epoxyprogesterone ≥98.0% (by HPLC)
16α,17α-Epoxyprogesterone
Formula:
C₂₁H₂₈O₃ MW: 328,452 g/mol |
Número MDL:
MFCD00055948 Núm. CAS: 1097-51-4 EINECS: 214-147-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +165.0 to +170.0 deg (C=1, CHCl3) |