Ethylene glycol dibutyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyleneglycoldi-n-butylether, Dibutyl Glycol, Dibutyl Cellosolve, 1,2-Dibutoxyethane
E0217-25ML E0217-500ML
TCIAE0217-25MLEA 24 EUR
TCIAE0217-25ML TCIAE0217-500ML
Ethylene glycol dibutyl ether ≥98.0% (por GC)
Ethylene glycol dibutyl ether
Formula: C₁₀H₂₂O₂
MW: 174,28 g/mol
Pto. Ebullición: 202°C
Pto. de fusión: -69°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00048785
Núm. CAS: 112-48-1
EINECS: 203-976-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e5c248071adc19c51e4fc708918eff1c4d8525&vid=a0e5c248071adc19c51e4fc708918eff1c4d8525&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %