N-Ethyl-N-2-hydroxyethyl-m-toluidine ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-(Ethyl(m-tolyl)amino)ethanol, 2-[Ethyl(3-methylphenyl)amino]ethan-1-ol
E0220-25G E0220-500G
TCIAE0220-25GEA 16 EUR
TCIAE0220-25G TCIAE0220-500G
N-Ethyl-N-2-hydroxyethyl-m-toluidine ≥96.0% (por GC)
N-Ethyl-N-2-hydroxyethyl-m-toluidine
Formula: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,26 g/mol
Pto. Ebullición: 147°C
Pto. de inflamación: 154°C
Número MDL: MFCD00002849
Núm. CAS: 91-88-3
EINECS: 202-105-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %