Ethyl Isopropyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0225-10G E0225-5G E0225-25G
TCIAE0225-10GEA 73 EUR
TCIAE0225-10G TCIAE0225-5G TCIAE0225-25G
Ethyl Isopropyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Ethyl Isopropyl sulphide
Formula: C₅H₁₂S
Pto. Ebullición: 103°C
Número MDL: MFCD00039908
Núm. CAS: 5145-99-3
EINECS: 225-917-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %