2-Ethylhexyl glycidyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0229-25ML E0229-500ML
TCIAE0229-25MLEA 17 EUR
TCIAE0229-25ML TCIAE0229-500ML
2-Ethylhexyl glycidyl ether ≥98.0% (por GC)
2-Ethylhexyl glycidyl ether
Formula: C₁₁H₂₂O₂
Pto. Ebullición: 61°C
Pto. de inflamación: 94°C
Número MDL: MFCD00005141
Núm. CAS: 2461-15-6
EINECS: 219-553-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %