Ethyl phosphate (mono and di ester mixture)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Phosphoric Acid Ethyl Ester
E0236-25ML E0236-500ML
TCIAE0236-25MLEA 16 EUR
TCIAE0236-25ML TCIAE0236-500ML
Ethyl phosphate (mono and di ester mixture)
Ethyl phosphate (mono and di ester mixture)
Pto. de inflamación: 193°C
Número MDL: MFCD00136002
Núm. CAS: 37203-76-2
EINECS: 253-391-7
UN: 1760
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Assay of mono ester 35.0 to 47.0 %
Assay of Diester 53.0 to 65.0 %