5-Ethylidene-2-norbornene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Ethylidenebicyclo[2.2.1]hept-2-ene
E0244-25ML
E0244-500ML
TCIAE0244-25MLEA
16
EUR
TCIAE0244-25ML
TCIAE0244-500ML
5-Ethylidene-2-norbornene ≥98.0% (por GC)
5-Ethylidene-2-norbornene
Formula:
C₉H₁₂ MW: 120,20 g/mol Pto. Ebullición: 147°C Pto. de inflamación: 38°C |
Número MDL:
MFCD00167576 Núm. CAS: 16219-75-3 EINECS: 240-347-7 UN: 3295 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |