4-Ethyl-1-octyn-3-ol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0270-25ML E0270-500ML
TCIAE0270-25MLEA 21 EUR
TCIAE0270-25ML TCIAE0270-500ML
4-Ethyl-1-octyn-3-ol ≥97.0% (por GC)
4-Ethyl-1-octyn-3-ol
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. Ebullición: 126°C
Número MDL: MFCD00015262
Núm. CAS: 5877-42-9
EINECS: 227-545-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %