3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Aminopropyl 2-Ethylhexyl ether, n-Propanolamine 2-Ethylhexyl ether, 3-Aminopropyl Octyl ether, 3-((2-Ethylhexyl)oxy)propan-1-amine
E0295-25ML E0295-500ML
TCIAE0295-25MLEA 16 EUR
TCIAE0295-25ML TCIAE0295-500ML
3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine
Formula: C₁₁H₂₅NO
MW: 187,3223 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de inflamación: 103°C
Número MDL: MFCD00025619
Núm. CAS: 5397-31-9
EINECS: 226-420-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %