Ethylene glycol monoisobutyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
E0301-25ML E0301-500ML
TCIAE0301-25MLEA 17 EUR
TCIAE0301-25ML TCIAE0301-500ML
Ethylene glycol monoisobutyl ether ≥98.0% (por GC)
Ethylene glycol monoisobutyl ether
Formula: C₆H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00059601
Núm. CAS: 4439-24-1
EINECS: 224-658-5
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d3eaa4e40f4c736021b5caabd07261576fe3de3&vid=1d3eaa4e40f4c736021b5caabd07261576fe3de3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %