Ethylene glycol mono-m-tolyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(3-Methylphenoxy)ethanol, 2-(m-Tolyloxy)ethanol, 3-(2-Hydroxyethoxy)toluene
E0302-25ML E0302-5ML
TCIAE0302-25MLEA 391 EUR
TCIAE0302-25ML TCIAE0302-5ML
Ethylene glycol mono-m-tolyl ether ≥98.0% (por GC)
Ethylene glycol mono-m-tolyl ether
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Pto. Ebullición: 146°C
Número MDL: MFCD00014035
Núm. CAS: 13605-19-1
EINECS: 237-091-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %