Ethylene glycol mono-p-tolyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(p-Tolyloxy)ethanol, 4-(2-Hydroxyethoxy)toluene, 2-(4-Methylphenoxy)ethanol
E0303-25G E0303-5G
TCIAE0303-25GEA 167 EUR
TCIAE0303-25G TCIAE0303-5G
Ethylene glycol mono-p-tolyl ether ≥98.0% (por GC)
Ethylene glycol mono-p-tolyl ether
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152.19 g/mol
Pto. Ebullición: 123°C
Número MDL: MFCD00020600
Núm. CAS: 15149-10-7
EINECS: 239-209-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency