Eicosanedioic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Icosanedioic acid
E0320-25G E0320-250G
TCIAE0320-25GEA 180 EUR
TCIAE0320-25G TCIAE0320-250G
Eicosanedioic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Eicosanedioic acid
Formula: C₂₀H₃₈O₄
Pto. Ebullición: 234°C
Número MDL: MFCD00059627
Núm. CAS: 2424-92-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C