Ethylene trithiocarbonate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,3-Dithiolane-2-thione
E0323-25G E0323-100G
TCIAE0323-25GEA 134 EUR
TCIAE0323-25G TCIAE0323-100G
Ethylene trithiocarbonate ≥96.0% (por GC)
Ethylene trithiocarbonate
Formula: C₃H₄S₃
MW: 136,25 g/mol
Número MDL: MFCD00005493
Núm. CAS: 822-38-8
EINECS: 212-498-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Solubility in Methanol almost transparency