Ethylene glycol monoallyl ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(Allyloxy)ethanol, 2-Allyloxyethanol, 2-(2-Propenyloxy)ethanol, Allyl glycol
E0326-25ML E0326-500ML
TCIAE0326-25MLEA 16 EUR
TCIAE0326-25ML TCIAE0326-500ML
Ethylene glycol monoallyl ether ≥98.0% (por GC)
Ethylene glycol monoallyl ether
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Pto. Ebullición: 161°C
Pto. de inflamación: 60°C
Número MDL: MFCD00020607
Núm. CAS: 111-45-5
EINECS: 203-871-7
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %