2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0327-25ML E0327-500ML
TCIAE0327-25MLEA 17 EUR
TCIAE0327-25ML TCIAE0327-500ML
2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane ≥97.0% (por GC)
2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltrimethoxysilane
Formula: C₁₁H₂₂O₄Si
Pto. Ebullición: 310°C
Pto. de inflamación: 141°C
Número MDL: MFCD00014485
Núm. CAS: 3388-04-3
EINECS: 222-217-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %