Dimethyl Icosanedioate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Eicosanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl icosanedioate, Icosanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Eicosanedioate
E0330-25G
E0330-5G
TCIAE0330-25GEA
270
EUR
TCIAE0330-25G
TCIAE0330-5G
Dimethyl Icosanedioate ≥95.0% (por GC)
Dimethyl Icosanedioate
Formula:
C₂₂H₄₂O₄ MW: 370.57 g/mol Pto. Ebullición: 223°C |
Número MDL:
MFCD00059302 Núm. CAS: 42235-38-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 65.0 to 67.0 deg-C |