1-Ethyl-2-phenylindole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
E0331-25G
E0331-500G
TCIAE0331-25GEA
26
EUR
TCIAE0331-25G
TCIAE0331-500G
1-Ethyl-2-phenylindole ≥98.0% (by HPLC)
1-Ethyl-2-phenylindole
Formula:
C₁₆H₁₅N Pto. Ebullición: 209°C |
Número MDL:
MFCD00031481 Núm. CAS: 13228-39-2 EINECS: 236-199-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |