Sodium-8-ethoxyquinoline-5-sulphonate hydrate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Actinoquinol Sodium Salt, 8-Ethoxyquinoline-5-sulphonic acid Sodium Salt
E0338-25G
E0338-5G
TCIAE0338-25GEA
121
EUR
TCIAE0338-25G
TCIAE0338-5G
Sodium-8-ethoxyquinoline-5-sulphonate hydrate ≥98.0% (by HPLC)
Sodium-8-ethoxyquinoline-5-sulphonate hydrate
Formula:
C₁₁H₁₁NO₄S MW: 275,25 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006794 Núm. CAS: 7246-07-3 EINECS: 230-651-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0% (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 7.0 % |