2-Ethynylpyridine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0340-1ML
E0340-5ML
TCIAE0340-1MLEA
31
EUR
TCIAE0340-1ML
TCIAE0340-5ML
2-Ethynylpyridine ≥97.0% (por GC)
2-Ethynylpyridine
Formula:
C₇H₅N MW: 103,12 g/mol Pto. Ebullición: 90°C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00041598 Núm. CAS: 1945-84-2 |
Resultados test especificaciones
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...