Ethylene glycol diglycidyl ether mixture
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,2-Diglycidyloxyethane, 1,2-Bis(2,3-epoxypropoxy)ethane
E0342-25G
E0342-500G
TCIAE0342-25GEA
16
EUR
TCIAE0342-25G
TCIAE0342-500G
Ethylene glycol diglycidyl ether mixture
Ethylene glycol diglycidyl ether
Formula:
C₈H₁₄O₄ MW: 174.19 g/mol Pto. de inflamación: 157°C |
Número MDL:
MFCD00005142 Núm. CAS: 2224-15-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Oxirane oxygen | 11.5 to 12.3 % |