4,4'-Ethylenedianiline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4'-Diamino-1,2-diphenylethane, 4,4'-Diaminobibenzyl, alpha,alpha'-Bi-p-toluidine, 4,4'-(Ethane-1,2-diyl)dianiline
E0346-25G
E0346-5G
TCIAE0346-25GEA
981
EUR
TCIAE0346-25G
TCIAE0346-5G
4,4'-Ethylenedianiline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4,4'-Ethylenedianiline
Formula:
C₁₄H₁₆N₂ MW: 212.30 g/mol |
Número MDL:
MFCD00007923 Núm. CAS: 621-95-4 EINECS: 210-716-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 134.0 to 139.0 deg-C |