N-Ethoxycarbonyl-5-nitro-o-toluidine ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(5-Nitro-2-methylphenyl)urethan, Ethyl 2-Methyl-5-nitrophenylcarbamate, N-Carbethoxy-5-nitro-o-toluidine
E0349-25G E0349-5G
TCIAE0349-25GEA 142 EUR
TCIAE0349-25G TCIAE0349-5G
N-Ethoxycarbonyl-5-nitro-o-toluidine ≥96.0% (por GC)
N-Ethoxycarbonyl-5-nitro-o-toluidine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224,22 g/mol
Número MDL: MFCD00059827
Núm. CAS: 16648-52-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency