Ethylene glycol mono-tert-butyl ether ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ethyleneglycolmono-tert-butylether, tert-Butyl Cellosolve, 2-tert-Butoxyethanol
E0354-25ML E0354-500ML
TCIAE0354-25MLEA 16 EUR
TCIAE0354-25ML TCIAE0354-500ML
Ethylene glycol mono-tert-butyl ether ≥99.0% (por GC)
Ethylene glycol mono-tert-butyl ether
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Pto. Ebullición: 152°C
Pto. de inflamación: 55°C
Número MDL: MFCD00059004
Núm. CAS: 7580-85-0
UN: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18783c38f799a8cc570a05972ad98823a51d01e4&vid=18783c38f799a8cc570a05972ad98823a51d01e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %