N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Formyl-N-ethylcarbazole
E0359-25G E0359-5G
TCIAE0359-25GEA 155 EUR
TCIAE0359-25G TCIAE0359-5G
N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
N-Ethylcarbazole-3-carboxaldehyde
Formula: C₁₅H₁₃NO
MW: 223,28 g/mol
Pto. Ebullición: 255°C
Número MDL: MFCD00004963
Núm. CAS: 7570-45-8
EINECS: 231-471-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Solubility in Toluene within almost transparency