3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0384-25ML E0384-5ML
TCIAE0384-25MLEA 152 EUR
TCIAE0384-25ML TCIAE0384-5ML
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one ≥98.0% (por GC)
3-Ethoxy-2-cyclohexen-1-one
Formula: C₈H₁₂O₂
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00001580
Núm. CAS: 5323-87-5
EINECS: 226-190-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %