3-Ethoxyacrylonitrile (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Ethoxypropenenitrile
E0388-25ML E0388-250ML
TCIAE0388-25MLEA 51 EUR
TCIAE0388-25ML TCIAE0388-250ML
3-Ethoxyacrylonitrile (cis- and trans- mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
3-Ethoxyacrylonitrile (cis- and trans- mixture)
Formula: C₅H₇NO
MW: 97,12 g/mol
Pto. Ebullición: 71°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00010193
Núm. CAS: 61310-53-0
EINECS: 262-706-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0% (total of isomer)