exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0392-25G E0392-100G
TCIAE0392-25GEA 39 EUR
TCIAE0392-25G TCIAE0392-100G
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
Formula: C₈H₆O₄
Número MDL: MFCD00151506
Núm. CAS: 6118-51-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency