N-(2-Methoxyethyl)ethylamine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Ethyl-2-methoxyethanamine, N-Ethyl-2-methoxyethylamine
E0397-25G
E0397-5G
TCIAE0397-25GEA
343
EUR
TCIAE0397-25G
TCIAE0397-5G
N-(2-Methoxyethyl)ethylamine ≥97.0% (por GC)
N-(2-Methoxyethyl)ethylamine
Formula:
C₅H₁₃NO MW: 103.17 g/mol Pto. Ebullición: 116°C |
Número MDL:
MFCD00144876 Núm. CAS: 34322-82-2 UN: 2734 ADR: 8 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |