N-Carbethoxy-4-piperidone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Piperidone-N-carboxylic acid ethyl ester, N-Ethoxycarbonyl-4-piperidone, Ethyl4-oxo-1-piperidinecarboxylate
E0403-25G E0403-500G
TCIAE0403-25GEA 37 EUR
TCIAE0403-25G TCIAE0403-500G
N-Carbethoxy-4-piperidone ≥97.0% (por GC)
N-Carbethoxy-4-piperidone
Formula: C₈H₁₃NO₃
MW: 171.19 g/mol
Pto. Ebullición: 151°C
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00006188
Núm. CAS: 29976-53-2
EINECS: 249-984-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %