2-Ethyl-2-methyl-1,3-propanediol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0412-25G
E0412-5G
TCIAE0412-25GEA
442
EUR
TCIAE0412-25G
TCIAE0412-5G
2-Ethyl-2-methyl-1,3-propanediol ≥97.0% (por GC)
2-Ethyl-2-methyl-1,3-propanediol
Formula:
C₆H₁₄O₂ |
Número MDL:
MFCD00004693 Núm. CAS: 77-84-9 EINECS: 201-062-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 41.0 to 44.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |