Ethyl-2-ethoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Ethoxybenzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-ethoxybenzoate
E0413-25G E0413-500G
TCIAE0413-25GEA 77 EUR
TCIAE0413-25G TCIAE0413-500G
Ethyl-2-ethoxybenzoate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-2-ethoxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Pto. Ebullición: 251°C
Número MDL: MFCD00142907
Núm. CAS: 6290-24-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %