4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiole-2-thione ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0429-25G E0429-5G E0429-1G
TCIAE0429-25GEA 827 EUR
TCIAE0429-25G TCIAE0429-5G TCIAE0429-1G
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiole-2-thione ≥98.0% (por GC)
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiole-2-thione
Formula: C₅H₄S₅
Número MDL: MFCD00137882
Núm. CAS: 59089-89-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13fcb0da73e250c9cf16c5d86378dddb72226de9&vid=13fcb0da73e250c9cf16c5d86378dddb72226de9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C