1,2-Bis(tosyloxy)ethane ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
E0438-25G E0438-100G
TCIAE0438-25GEA 72 EUR
TCIAE0438-25G TCIAE0438-100G
1,2-Bis(tosyloxy)ethane ≥99.0% (by HPLC)
1,2-Bis(tosyloxy)ethane
Formula: C₁₆H₁₈O₆S₂
Número MDL: MFCD00008549
Núm. CAS: 6315-52-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4b103fee96d97bcb10b65fe0f1572e210c6f21a&vid=f4b103fee96d97bcb10b65fe0f1572e210c6f21a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 126.0 to 129.0 deg-C