cis-Epoxysuccinic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: cis-2,3-Oxiranedicarboxylic Acid
E0449-25G E0449-5G
TCIAE0449-25GEA 225 EUR
TCIAE0449-25G TCIAE0449-5G
cis-Epoxysuccinic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
cis-Epoxysuccinic acid
Formula: C₄H₄O₅
MW: 132,07 g/mol
Número MDL: MFCD00191645
Núm. CAS: 16533-72-5
EINECS: 240-604-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 149.0 to 155.0 deg-C