Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (-)-1-Ethyl-L-proline Ethyl Ester, (S)-(-)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxylic Acid Ethyl Ester, Et-Pro-OEt
E0450-1G E0450-5G
TCIAE0450-1GEA 39 EUR
TCIAE0450-1G TCIAE0450-5G
Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ethyl (S)-(-)-1-ethyl-2-pyrrolidinecarboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,24 g/mol
Número MDL: MFCD00191434
Núm. CAS: 938-54-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -90.0 to -98.0 deg (C=0.6, CHCl3)