Ethyl glutaryl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ethyl 5-chloro-5-oxopentanoate, Glutaric Acid Monoethyl Ester Chloride, Ethyl 4-(Chloroformyl)butyrate
E0451-25G E0451-5G
TCIAE0451-25GEA 83 EUR
TCIAE0451-25G TCIAE0451-5G
Ethyl glutaryl chloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ethyl glutaryl chloride
Formula: C₇H₁₁ClO₃
MW: 178,61 g/mol
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00013659
Núm. CAS: 5205-39-0
EINECS: 226-000-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %