4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0460-1G
E0460-5G
TCIAE0460-1GEA
80
EUR
TCIAE0460-1G
TCIAE0460-5G
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one ≥98.0% (por GC)
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one
Formula:
C₅H₄OS₄ |
Número MDL:
MFCD00137883 Núm. CAS: 74962-29-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 128.0 to 131.0 deg-C |