Ethynyl-p-tolyl sulphone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
E0466-1G E0466-5G
TCIAE0466-1GEA 150 EUR
TCIAE0466-1G TCIAE0466-5G
Ethynyl-p-tolyl sulphone ≥98.0% (por GC)
Ethynyl-p-tolyl sulphone
Formula: C₉H₈O₂S
Número MDL: MFCD00191647
Núm. CAS: 13894-21-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C