(R)-(+)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (R)-(+)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide, (R)-1-Ethylpyrrolidine-2-carboxamide, N-Ethyl-D-prolinamide
E0468-1G E0468-5G
TCIAE0468-1GEA 125 EUR
TCIAE0468-1G TCIAE0468-5G
(R)-(+)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide
(R)-(+)-1-Ethyl-2-pyrrolidinecarboxamide
Formula: C₇H₁₄N₂O
MW: 142,20 g/mol
Número MDL: MFCD00671532
Núm. CAS: 381670-32-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +114.0 to +120.0 deg (C=0.5, MeOH)