4-Ethylamino-1-butanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Ethylamino)butan-1-ol, N-Ethylbutanolamine
E0473-25G E0473-5G
TCIAE0473-25GEA 176 EUR
TCIAE0473-25G TCIAE0473-5G
4-Ethylamino-1-butanol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Ethylamino-1-butanol
Formula: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Pto. Ebullición: 86°C
Número MDL: MFCD00671534
Núm. CAS: 39216-86-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %