Ethylenedioxybis(trimethylsilane) ≥97.0% (por GC) protecting reagent for aldehydes and ketones
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Bis(trimethylsilyloxy)ethane, Ethylene Glycol Bis(trimethylsilyl Ether), 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
E0478-25G E0478-5G
TCIAE0478-25GEA 78 EUR
TCIAE0478-25G TCIAE0478-5G
Ethylenedioxybis(trimethylsilane) ≥97.0% (por GC) protecting reagent for aldehydes and ketones
Ethylenedioxybis(trimethylsilane)
Formula: C₈H₂₂O₂Si₂
MW: 206,43 g/mol
Pto. Ebullición: 166°C
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00009640
Núm. CAS: 7381-30-8
EINECS: 230-950-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %