Ethylene glycol monoacetoacetate monomethacrylate ≥95.0% (by HPLC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Methacryloyloxy)ethyl Acetoacetate, AAEM, Acetoacetic Acid 2-(Methacryloyloxy)ethyl Ester, 3-oxo-butyrate 2-[2-methyl-2-acrylyl] -oxygen ethyl ester, Lonzamon AAMEA PQ, Acetoacetic acid 2-(Methacryloyloxy)ethyl Ester, Methacrylic acid 2-(Acetoacetyloxy)ethyl Ester, Ethylene Glycol Monoacetoacetate Monomethacrylate, Methacrylic Acid 2-(Acetoacetyloxy)ethyl Ester, 2-(Acetoacetyloxy)ethyl Methacrylate
Estabilización:
estabilizado con BHT/Ionol
Formula:
C₁₀H₁₄O₅ MW: 214,22 g/mol Pto. de inflamación: 141°C |
Número MDL:
MFCD00054405 Núm. CAS: 21282-97-3 EINECS: 244-311-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |