Ethyl-N-phenylformimidate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0495-25G E0495-5G
TCIAE0495-25GEA 63 EUR
TCIAE0495-25G TCIAE0495-5G
Ethyl-N-phenylformimidate ≥98.0% (por GC)
Ethyl-N-phenylformimidate
Formula: C₉H₁₁NO
Pto. Ebullición: 215°C
Número MDL: MFCD00043655
Núm. CAS: 6780-49-0
EINECS: 229-841-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %