Emodin ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione, 1,3,8-Trihydroxy-6-methylanthraquinone
E0500-1G E0500-100MG
TCIAE0500-1GEA 380 EUR
TCIAE0500-1G TCIAE0500-100MG
Emodin ≥96.0% (by HPLC)
Emodin
Formula: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270.24 g/mol
Número MDL: MFCD00001207
Núm. CAS: 518-82-1
EINECS: 208-258-8
Índice Merck: 14,03561
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%