1-Ethylpyrrolidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Ethylpyrrolidine
E0510-25G
E0510-5G
TCIAE0510-25GEA
184
EUR
TCIAE0510-25G
TCIAE0510-5G
1-Ethylpyrrolidine ≥98.0% (por GC)
1-Ethylpyrrolidine
Formula:
C₆H₁₃N MW: 99,18 g/mol Pto. Ebullición: 105°C |
Número MDL:
MFCD01632186 Núm. CAS: 7335-06-0 EINECS: 230-840-5 UN: 2733 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...