3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
E0511-25G E0511-5G
TCIAE0511-25GEA 69 EUR
TCIAE0511-25G TCIAE0511-5G
3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium bromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Ethyl-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium bromide
Formula: C₈H₁₄BrNOS
Número MDL: MFCD00040549
Núm. CAS: 54016-70-5
EINECS: 258-925-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 88.0 deg-C