2-(Propiloxi)etanol ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Ethylene glycol monopropyl ether, 2-Propoxyethanol, Propyl glycol

E0514-25ML E0514-500ML
TCIAE0514-25MLEA 18 EUR
TCIAE0514-25ML TCIAE0514-500ML
2-(Propiloxi)etanol ≥98.0% (por GC)
2-(Propiloxi)etanol
Formula: C₅H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 151°C
Pto. de inflamación: 52°C
Número MDL: MFCD00072645
Núm. CAS: 2807-30-9
EINECS: 220-548-6
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9aeea740917d6a403e2f31bade1ad1f5ac5b52ce&vid=9aeea740917d6a403e2f31bade1ad1f5ac5b52ce&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR