Ethylene glycol monovinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Estabilización:
estabilizado con hidróxido de potasio
E0518-25ML
E0518-500ML
TCIAE0518-25MLEA
21
EUR
TCIAE0518-25ML
TCIAE0518-500ML
Ethylene glycol monovinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizado
Ethylene glycol monovinyl ether
Formula:
C₄H₈O₂ Pto. Ebullición: 143°C Pto. de inflamación: 49°C |
Número MDL:
MFCD00192151 Núm. CAS: 764-48-7 EINECS: 212-124-4 UN: 3271 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |